Print…
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
121940050 121940250 121941000
ACRO121940050EA 35.6 EUR
ACRO121940050 ACRO121940250 ACRO121941000
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran 97%
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 181 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005374
Número CAS: 453-20-3
EINECS: 207-219-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥98.0 %