Print…
2-Cyanopyrazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitril, Pyrazinecarbonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
349496-10G 349496-50G
SIAL349496-10GEA 64.7 EUR
SIAL349496-10G SIAL349496-50G
2-Cyanopyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Cyanopyrazine
Fórmula: C₅H₃N₃
Número MDL : MFCD00049361
Número CAS: 19847-12-2
EINECS: 243-369-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III