Print…
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
296686-25G 296686-5G
SIAL296686-25GEA 138 EUR
SIAL296686-25G SIAL296686-5G
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Fórmula: C₄H₈O₂
Número MDL : MFCD00064327
Número CAS: 86087-23-2