Print…
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H56476.06 H56476.14
H56476.06EA 61.5 EUR
H56476.06 H56476.14
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 80 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,103
Ponto de Inflamação: 79 °C (174 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064327
Número CAS: 86087-23-2