Print…
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
304430050 304430250
ACRO304430050EA 48.9 EUR
ACRO304430050 ACRO304430250
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 80 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,298 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064327
Número CAS: 86087-23-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +15° to +20° (20°C, 589 nm) (c=2, MeOH)