Print…
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate 1 mol/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
268100-100ML 268100-500ML
SIAL268100-100MLEA 219 EUR
SIAL268100-100ML SIAL268100-500ML
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate 1 mol/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate
Fórmula: C₁₆H₃₈NO₄P
Número MDL : MFCD00064526
Número CAS: 5574-97-0
EINECS: 226-947-1