Print…
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Diethyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
171740500 171740050 171742500
ACRO171740500EA 128 EUR
ACRO171740500 ACRO171740050 ACRO171742500
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Fórmula: C₈H₁₂N₂O₂S
Peso Molecular: 200.260 g/mol
Ponto de Fusão: 106…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006676
Número CAS: 5217-47-0
EINECS: 226-010-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 109 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %