Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22892.06
B22892.14
B22892.06EA
58
EUR
B22892.06
B22892.14
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 95%
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Purity: 95%
CAS No.: 114971-52-7
Molecular Formula: C10H16NICl2
Formula Weight: 348.06
Melting Point: ca. 125°
Beilstein Reference: 4611949
Fórmula:
C₁₀H₁₆Cl₂IN Peso Molecular: 348.06 g/mol Ponto de Fusão: ∼. 125 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075259 Número CAS: 114971-52-7 |