Print…
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
268600250 268600050 268601000
ACRO268600250EA 144 EUR
ACRO268600250 ACRO268600050 ACRO268601000
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 99%
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Fórmula: C₁₀H₁₆Cl₂IN
Peso Molecular: 348.06 g/mol
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075259
Número CAS: 114971-52-7
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %