Print…
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.40074.0010 8.40074.0050
8.40074.0010EA 71.5 EUR
8.40074.0010 8.40074.0050
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₂H₈ClNO
Peso Molecular: 97.55 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012485
Número CAS: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 112 - 116 °C
Molar Mass 97.54 g/mol