Print…
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizada
Fornecedor: TCI EUROPE
Perigo
Estabilização: Stabilised with sodium hydrogen carbonate (NaHCO₃)
TCIAT1879-5GEA 532 EUR
TCIAT1879-5G TCIAT1879-1G
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizada
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
Fórmula: C₉H₂₁N₃
Peso Molecular: 171,28 g/mol
Ponto de Inflamação: 68°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012359
Número CAS: 96556-05-7
UN: 3267
ADR: 8,II
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/44/28995844.jpg
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %