Print…
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL311294-500MGEA 295 EUR
SIAL311294-500MG SIAL311294-100MG
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, Sigma-Aldrich®
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
Fórmula: C₉H₂₁N₃
Peso Molecular: 171,28 g/mol
Número MDL : MFCD00012359
Número CAS: 96556-05-7
UN: 3267
ADR: 8,II