1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
311294-500MG
311294-100MG
SIAL311294-500MGEA
278
EUR
SIAL311294-500MG
SIAL311294-100MG
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, Sigma-Aldrich®
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
Fórmula:
C₉H₂₁N₃ |
Número MDL :
MFCD00012359 Número CAS: 96556-05-7 UN: 3267 ADR: 8,II |