2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25213.03
B25213.06
B25213.14
B25213.03EA
38.3
EUR
B25213.03
B25213.06
B25213.14
2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
2-Ethyl-6-methylphenol
Purity: 97%
CAS No.: 1687-64-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Refractive Index: 1.5310
Fórmula:
C₉H₁₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00962292 Número CAS: 1687-64-5 |