2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L15615.03
L15615.06
L15615.03EA
40
EUR
L15615.03
L15615.06
2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride ≥98%
2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 40691-66-5
Molecular Formula: C15H17N.HCl
Formula Weight: 247.77
Melting Point: 250-256°
Beilstein Reference: 3709987
Fórmula:
C₁₅H₁₈ClN Ponto de Fusão: 250…256 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008133 Número CAS: 40691-66-5 EINECS: 255-039-8 |