Ethyl 3-isothiocyanatopropionate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L10911.03
L10911.06
L10911.03EA
74.8
EUR
L10911.03
L10911.06
Ethyl 3-isothiocyanatopropionate ≥97%
Ethyl 3-isothiocyanatopropionate
Purity: 97%
CAS No.: 17126-62-4
Molecular Formula: C6H9NO2S
Formula Weight: 159.20
Refractive Index: 1.5014
Odour: Pungent
Boiling Point: 75-76°/8mm
Beilstein Reference: 1705633
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041130
Fórmula:
C₆H₉NO₂S Ponto de ebulição: 75…76 °C (8 mmHg) Densidade: 1,12 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041130 Número CAS: 17126-62-4 ADR: 8,III |