3-(Methylthio)propionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 646-01-5
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4885
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca 16°
Boiling Point: 244-247°
Beilstein Reference: 1743054
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00059635
Fórmula:
C₄H₈O₂S Ponto de ebulição: 244…247 °C Ponto de Fusão: ∼ 16 °C Densidade: 1,16 Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00059635 Número CAS: 646-01-5 EINECS: 211-460-9 UN: 3265 ADR: 8,III |