Print…
Diethylbenzene (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D91055-100ML D91055-1L
SIALD91055-100MLEA 34.5 EUR
SIALD91055-100ML SIALD91055-1L
Diethylbenzene (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Diethylbenzene (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₀H₁₄
Peso Molecular: 134.22 g/mol
Número MDL : MFCD00792900
Número CAS: 25340-17-4
EINECS: 246-874-9
UN: 2049
ADR: 3 III