Print…
Diethylbenzene (mixture of isomers) mistura de isômeros o-, m- e p- 95% (soma dos isômeros)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
114160010 114160025 114160100
ACRO114160010EA 51.9 EUR
ACRO114160010 ACRO114160025 ACRO114160100
Diethylbenzene (mixture of isomers) mistura de isômeros o-, m- e p- 95% (soma dos isômeros)
Diethylbenzene (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₀H₁₄
Peso Molecular: 134.22 g/mol
Ponto de ebulição: 180…182 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 0.869 g/cm³
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792900
Número CAS: 25340-17-4
EINECS: 246-874-9
UN: 2049
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % (sum of o-, m-, p-isomers)
Titration with HCl 0.37 to 0.43 M
Bromide (Br) ≤500 ppm