Print…
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
N1377-1G N1377-25G N1377-5G
SIALN1377-1GEA 126 EUR
SIALN1377-1G SIALN1377-25G SIALN1377-5G
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₈
Número MDL : MFCD00064088
Número CAS: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3