Print…
Carmine alum lake of carminic acid, Puro, alta pureza corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
190200050 190200250 190201000
ACRO190200050EA 65.1 EUR
ACRO190200050 ACRO190200250 ACRO190201000
Carmine alum lake of carminic acid, Puro, alta pureza corante biológico
Carmine
Fórmula: C₂₂H₂₀O₁₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167028
Número CAS: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4
Encomendar
Appearance Dark red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Assay ≥42.0 % (Carminic acid)
Loss on drying ≤20 %
Ash ≤12 %