Print…
Carminic acid 70-90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
346630010 346630050
ACRO346630010EA 88.5 EUR
ACRO346630010 ACRO346630050
Carminic acid 70-90%
Carminic acid
Fórmula: C₂₂H₂₀O₁₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167028
Número CAS: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3
UN: 3147
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥70 %