Print…
Methyl D-glucopyranoside (mixture of anomers) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.40024.0005 8.40024.0100
8.40024.0005EA 28.3 EUR
8.40024.0005 8.40024.0100
Methyl D-glucopyranoside (mixture of anomers) para síntese, Sigma-Aldrich®
Methyl D-glucopyranoside (mixture of anomers)
Fórmula: C₇H₁₄O₆
Número CAS: 3149-68-6
EINECS: 221-581-9
Encomendar
Solubility 600 g/l (25 °C)
Melting Point 155 - 165 °C
Molar Mass 194.18 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3