Print…
Phenylglyoxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Oxo-2-phenylacetic acid, Benzoylformic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B13055-100G B13055-25G B13055-5G
SIALB13055-100GEA 575 EUR
SIALB13055-100G SIALB13055-25G SIALB13055-5G
Phenylglyoxylic acid, Sigma-Aldrich®
Phenylglyoxylic acid
Fórmula: C₈H₆O₃
Peso Molecular: 150.13 g/mol
Número MDL : MFCD00002575
Número CAS: 611-73-4
EINECS: 210-278-7