Phenylglyoxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L00648.06
L00648.14
L00648.06EA
34.8
EUR
L00648.06
L00648.14
Phenylglyoxylic acid ≥98%
Phenylglyoxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 611-73-4
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 62-67°
Boiling Point: 147-151°/12mm
MDL No.: MFCD00002575
Fórmula:
C₈H₆O₃ Ponto de ebulição: 147…151 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 62…67 °C Densidade: 1,38 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002575 Número CAS: 611-73-4 EINECS: 210-278-7 |