Print…
2-(2-Bromoacetyl)thiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
595594-1G 595594-5G
SIAL595594-1GEA 132 EUR
SIAL595594-1G SIAL595594-5G
2-(2-Bromoacetyl)thiophene, Sigma-Aldrich®
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Fórmula: C₆H₅BrOS
Número MDL : MFCD02677721
Número CAS: 10531-41-6
UN: 3261
ADR: 8,II