2-(2-Bromoacetyl)thiophene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H51060.03
H51060.06
H51060.03EA
298
EUR
H51060.03
H51060.06
2-(2-Bromoacetyl)thiophene ≥97%
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 10531-41-6
Molecular Formula: C6H5BrOS
Formula Weight: 205.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Boiling Point: 127-130°/7mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD02677721
Fórmula:
C₆H₅BrOS Ponto de ebulição: 127…130 °C (7 mmHg) Ponto de Fusão: 29…33 °C Densidade: 1,62 |
Número MDL :
MFCD02677721 Número CAS: 10531-41-6 UN: 3261 ADR: 8,II |