Print…
Hidróxido de sódio-D 40% (w/w) em D₂O para espectroscopia de RMN (D₂O 99+ atom%D)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
175470500 175470100
ACRO175470500EA 131 EUR
ACRO175470500 ACRO175470100
Hidróxido de sódio-D 40% (w/w) em D₂O para espectroscopia de RMN (D₂O 99+ atom%D)
Hidróxido de sódio-D
Fórmula: NaOD
Densidade: 1,46 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037669
Número CAS: 14014-06-3
EINECS: 237-825-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.0 %
Concentration 40 to 42 % w/w
HPLC ≥95.0 %