Print…
Molybdenum carbide ≥99.5% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12192.22 12192.36
12192.22EA 145 EUR
12192.22 12192.36
Molybdenum carbide ≥99.5% (baseado nos metais)
Molybdenum carbide
Purity: 99.5% CAS No.: 12069-89-5 Molecular Formula: Mo2C Formula Weight: 203.91 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014218
Fórmula: CMo₂
Ponto de Fusão: 2687 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014218
Número CAS: 12069-89-5
EINECS: 235-115-7