Print…
Niobium carbide ≥99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
12147.14 12147.22
12147.14EA 78.6 EUR
12147.14 12147.22
Niobium carbide ≥99% (baseado nos metais)
Niobium carbide
Purity: 99+% CAS No.: 12069-94-2 Molecular Formula: NbC Formula Weight: 104.91 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 7.60 Melting Point: 3500° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00016237
Fórmula: CNb
Ponto de Fusão: 3500 °C
Densidade: 7,60
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016237
Número CAS: 12069-94-2
EINECS: 235-117-8
UN: 3178
ADR: 4.1,III