Tetrabutylammonium cyanante, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
86864-25G
86864-5G
SIAL86864-25GEA
497
EUR
SIAL86864-25G
SIAL86864-5G
Tetrabutylammonium cyanante, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium cyanante
Fórmula:
C₁₇H₃₆N₂O |
Número CAS:
39139-87-2 EINECS: 254-315-5 |