Print…
Methyl phenylglyoxylate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
126370250 126370050
ACRO126370250EA 79.5 EUR
ACRO126370250 ACRO126370050
Methyl phenylglyoxylate 99%
Methyl phenylglyoxylate
Fórmula: C₉H₈O₃
Ponto de ebulição: 246…248 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 16 °C
Densidade: 1,15 g/cm³
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008443
Número CAS: 15206-55-0
EINECS: 239-263-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test