Print…
Ethyl phenylglyoxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25292.06 B25292.14 B25292.22
B25292.06EA 31.7 EUR
B25292.06 B25292.14 B25292.22
Ethyl phenylglyoxylate ≥98%
Ethyl phenylglyoxylate
Purity: 98% CAS No.: 1603-79-8 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 138-139°/18mm MDL No.: MFCD00009120
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 138…139 °C (18 mmHg)
Densidade: 1,122
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009120
Número CAS: 1603-79-8
EINECS: 216-504-0