Print…
Tristearin (glycerol tristearate) ~65%, pó quase branco, Grau técnico
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: Propane-1,2,3-triyl tristearate, Tristearin
0210313125 0210313105 0210313180
ICNA0210313125EA 395 EUR
ICNA0210313125 ICNA0210313105 ICNA0210313180
Tristearin (glycerol tristearate) ~65%, pó quase branco, Grau técnico
Tristearin (glycerol tristearate)
Soluble in chloroform (100 mg/ml - clear, almost colourless solution), benzene or hot alcohol; insoluble in water or cold alcohol.
Soluble in chloroform (100 mg/ml - clear, almost colourless solution), benzene or hot alcohol; insoluble in water or cold alcohol.
Fórmula: C₅₇H₁₁₀O₆
Peso Molecular: 891.4797 g/mol
Ponto de Fusão: 53…56 °C (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036230
Número CAS: 555-43-1
EINECS: 209-097-6