2-(Trimethylacetyl)thiophene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L07560.06
L07560.14
L07560.06EA
101
EUR
L07560.06
L07560.14
2-(Trimethylacetyl)thiophene ≥98%
2-(Trimethylacetyl)thiophene
Purity: 98%
CAS No.: 20409-48-7
Molecular Formula: C9H12OS
Formula Weight: 168.26
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5350
Boiling Point: 114-116°/14mm
Beilstein Reference: 116243
MDL No.: MFCD00051668
Fórmula:
C₉H₁₂OS Ponto de ebulição: 114…116 °C (14 mmHg) Densidade: 1,07 Ponto de Inflamação: 99 °C (210 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051668 Número CAS: 20409-48-7 |