Propionylthiocholine iodide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
P2880-25G
P2880-5G
SIALP2880-25GEA
752
EUR
SIALP2880-25G
SIALP2880-5G
Propionylthiocholine iodide, Sigma-Aldrich®
Propionylthiocholine iodide
Fórmula:
C₈H₁₈INOS |
Número CAS:
1866-73-5 EINECS: 217-482-5 |