Print…
Hexyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W349909-1KG-K W349909-9KG-K
SIALW349909-1KG-KEA 192 EUR
SIALW349909-1KG-K SIALW349909-9KG-K
Hexyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Hexyl isovalerate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Número CAS: 10032-13-0
EINECS: 233-105-7