3,5-Difluoro-4-methoxyaniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H26778.03
H26778.06
H26778.03EA
191
EUR
H26778.03
H26778.06
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline ≥97%
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Purity: 97%
CAS No.: 363-47-3
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 77-80°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04115910
Fórmula:
C₇H₇F₂NO Ponto de Fusão: 77…80 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04115910 Número CAS: 363-47-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |