Print…
4-Aminobenzamidoxime
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: 4-Aminobenzamide oxime, 4-Amino-N'-hydroxybenzimidamide
11053-500 11053-5 11053-1
CAYM11053-500EA 61.2 EUR
CAYM11053-500 CAYM11053-5 CAYM11053-1
4-Aminobenzamidoxime
4-Aminobenzamidoxime
Fórmula: C₇H₉N₃O
Peso Molecular: 151.17 g/mol
Número MDL : MFCD08061151
Número CAS: 277319-62-7