Print…
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
13347-100 13347-250 13347-500
CAYM13347-100EA 69.5 EUR
CAYM13347-100 CAYM13347-250 CAYM13347-500
3-Isobutyl-1-methylxanthine
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Fórmula: C₁₀H₁₄N₄O₂
Ponto de Fusão: 200…201 °C
Número MDL : MFCD00005584
Número CAS: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3