Print…
Óxido de deutério (99.90% D) para espectroscopia de RMN
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Água deuterada
84541.0500EA 2010 EUR
84541.0500 84541.0011 84541.0025 84541.0100
Óxido de deutério (99.90% D) para espectroscopia de RMN
Óxido de Deutério
Fórmula: D₂O
Peso Molecular: 20 g/mol
Ponto de ebulição: 101.3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3.8 °C
Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044636
Número CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Encomendar
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.90 %
1H-NMR Conforms to reference