Print…
n-Hexano ≥98%, SupraSolv® for GC-MS
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00795.2500 1.00795.1000
1.00795.2500EA 114 EUR
1.00795.2500 1.00795.1000
n-Hexano ≥98%, SupraSolv® for GC-MS
n-Hexano
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso Molecular: 86.18 g/mol
Ponto de ebulição: 69
Ponto de Fusão: –94.3 °C
Densidade: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009520
Número CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) (sum of hexane isomers plus methylcyclopentane) =98.0% (=99.8%)
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.01%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis