Print…
Acetato de etila ≥99.8%, SupraSolv® para GC-MS
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Acetic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00789.1000 1.00789.2500
1.00789.1000EA 67.4 EUR
1.00789.1000 1.00789.2500
Acetato de etila ≥99.8%, SupraSolv® para GC-MS
Acetato de etilo
Fórmula: CH₃COOC₂H₅
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 77.1
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009171
Número CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.02%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis