Ciclohexano ≥99.8%, SupraSolv® para GC-MS
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00667.1000
1.00667.2500
1.00667.1000EA
103
EUR
1.00667.1000
1.00667.2500
Ciclohexano ≥99.8%, SupraSolv® para GC-MS
Ciclohexano
Fórmula:
C₆H₁₂ Ponto de ebulição: 81 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 7 °C Densidade: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –18 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003814 Número CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
|
Purity (GC) |
|
Identity(IR) | Conforms |
Evaporation Residue |
|
Water |
|
Color |
|
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) |
|
Suitability | Residue Analysis |