Print…
Cilindros de medição, formato alto, classe A, vidro borossilicato, certificado DAkkS, BLAUBRAND® ETERNA
Fornecedor: Brand
DAKKS32762 DAKKS32720 DAKKS32738 DAKKS32754 DAKKS32764 DAKKS32708
BRNDDAKKS32762EA 139 EUR
BRNDDAKKS32762 BRNDDAKKS32720 BRNDDAKKS32738 BRNDDAKKS32754 BRNDDAKKS32764 BRNDDAKKS32708
Cilindros de medição, formato alto, classe A, vidro borossilicato, certificado DAkkS, BLAUBRAND® ETERNA
Provetas Provetas graduadas
Borosilicate 3.3 glass, tall form, class A, conformity certified.
  • DAkkS calibration certificate included
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Ring marks at major graduations, marks and inscriptions in ETERNA amber stain
Certificações: DIN EN ISO 4788