Print…
Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, DAkkS calibrated, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
DAKKS32138 DAKKS32148 DAKKS32164 DAKKS32162 DAKKS32154 DAKKS32120 DAKKS32128 DAKKS32108 DAKKS32105
BRNDDAKKS32138EA 98.3 EUR
BRNDDAKKS32138 BRNDDAKKS32148 BRNDDAKKS32164 BRNDDAKKS32162 BRNDDAKKS32154 BRNDDAKKS32120 BRNDDAKKS32128 BRNDDAKKS32108 BRNDDAKKS32105
Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, DAkkS calibrated, BLAUBRAND®
Provetas Provetas graduadas
Vidro borossilicato 3.3, forma alta, classe A, certificado de conformidade.
  • Incluem certificado de calibração DAkkS
  • Calibradas para conter (TC, In)
  • Base de vidro hexagonal, com bico
  • Marcas em toda a volta nas graduações maiores, marcas e inscrições em esmalte azul de elevado contraste
Certificações: DIN EN ISO 4788