Print…
Buretas, torneira reta, Schellbach, com certificado USP individual ou de calibração DAkkS
Fornecedor: Brand
DAKKS12484 USP12484 USP12487 USP12488 DAKKS12488
BRNDDAKKS12484EA 210 EUR
BRNDDAKKS12484 BRNDUSP12484 BRNDUSP12487 BRNDUSP12488 BRNDDAKKS12488
Buretas, torneira reta, Schellbach, com certificado USP individual ou de calibração DAkkS
Buretas
Vidro borossilicato 3.3, classe AS.
  • Calibradas para dispensação 'TD, Ex', certificado de conformidade
  • Escala Schellbach, marcas em toda a volta nas graduações maiores
  • Marcas e inscrições em esmante azul de elevado contraste, que representam uma combinação ótima entre resistência e legibilidade
Comprimento: 800 mm