Print…
Garrafas, gargalo estreito ou largo, vidro soda-cálcico, transparente ou âmbar, com junta esmerilada standard
Fornecedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41301018 41301006 41303024 41311012 41311024 41311030
HECH41301018EA 10.4 EUR
HECH41301018 HECH41301006 HECH41303024 HECH41311012 HECH41311024 HECH41311030
Garrafas, gargalo estreito ou largo, vidro soda-cálcico, transparente ou âmbar, com junta esmerilada standard
Frascos Frascos de Vidro
Bottles, made of soda-lime glass, with ground-in flat glass stopper.
  • Good chemical and physical properties
  • Not thermal shock-resistant
  • Solid glass stoppers