Print…
VWR®, Armações para tapetes PureStep
Fornecedor: VWR Collection
115-1296EA 202 EUR
115-1296 115-1287 115-1288 115-1289 115-1290 115-1291 115-1292 115-2471
VWR®, Armações para tapetes PureStep
Tapetes Mat Frames
Estas armações foram concebidas para utilização em tapetes PureStep, criando um sistema ideal para qualquer área crítica que não permita uma aderência direta à superfície dos pavimentos. As armações são fabricadas com um material à base de poliestireno rígido e robusto, combinado com um revestimento antiderrapante que mantém os tapetes na devida posição, em quase todas as superfícies.
  • Protege os pavimentos dos resíduos de adesivo dos tapetes
  • Reduz o risco de escorregadelas e quedas
  • Peças antiderrapantes à base de tecido de poliéster com revestimento de polímeros
  • Naturalmente antimicrobianos, resistentes a bolores e míldios
Informações de encomenda: Adhesive mats are sold separately.