Print…
Colunas HPLC de permuta aniónica, PRP-X100
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
79668 79669 79670 79671
554-2272EA 1460 EUR
554-2272 554-2273 554-2274 554-2275
Colunas HPLC de permuta aniónica, PRP-X100
Cromatografia, Colunas
Esta gama de colunas aniónicas foi concebida para ir ao encontro das necessidades especiais da análise aniónica. Estas quatro colunas cobrem todos os aspetos da análise aniónica standard, a separação de todos os 8 aniões comuns num só processamento. O design exclusivo do material de enchimento poroso altamente reticulado e a forte substância química da superfície de ligação covalente asseguram uma excelente durabilidade e uma elevada eficácia de separação. As colunas foram concebidas para serem usadas com tampões de carbonato-bicarbonato em qualquer concentração ou com um gradiente de hidróxido e muitas outras fases móveis.
  • Análise de aniões comuns em soluções aquosas
  • Separações de resolução elevada
  • Base rígida de polímero para estabilidade à pressão até 350 bar
  • Utilização possível com 0 - 100% de compostos orgânicos e a pH 1 - 13
  • Compatível com qualquer cromatógrafo iónico ou sistema de HPLC
  • Hardware em PEEK para biocompatibilidade
Anion Resolution
- High resolution column with high separation efficiency
- High sample-loading capacity
- Analysis of low and high ion concentrations in a single run
Anion Fast
- For fast separation of all common anions under 15 minutes
- Well-balanced ratio between good resolution and short analysis time
- For medium and low sample concentrations from 1 to 500 ppm
Anion Micro
- High resolution of common anions
- Ideal for separating/isolating limited sample amounts
- Can be used with micro pumps at low flow rate in the μl/min range
Anion Trace
- Separation of common anions and oxihalides
- Improved signal-to-noise for analysis of very low concentrations in ppb range
- Improved peak shape and shorter retention times for late eluting anions